Przejdź do
MABC1102
Przeciwciało anty-DKK2, klon 5F8
clone 5F8, from mouse
Synonim(y):
Białko związane z Dickkopfem 2, Dickkopf-2, hDkk-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5F8, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5F8, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DKK2(27123)
General description
Białko związane z Dickkopf 2 (UniProt: Q9UBU2; znane również jako Dickkopf-2, DKK2, Dkk-2, hDkk-2) jest kodowane przez gen DKK2 (znany również jako UNQ682/PRO1316) (Gene ID: 27123) u człowieka. DKK2 jest członkiem rodziny Dickkopf, która ulega ekspresji w sercu, mózgu, mięśniach szkieletowych i płucach. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-33), który jest następnie odcinany w dojrzałej formie. DKK2 antagonizuje kanoniczną sygnalizację Wnt poprzez hamowanie interakcji LRP5/6 z Wnt i tworzenie trójskładnikowego kompleksu z białkiem transbłonowym KREMEN, który promuje internalizację LRP5/6. Jego C-końcowa domena bogata w cysteinę pośredniczy w interakcji z LRP5 i LRP6. Odgrywa ważną rolę w rozwoju kręgowców, gdzie lokalnie hamuje procesy regulowane przez Wnt, takie jak przednio-tylne wzorcowanie osiowe, rozwój kończyn, somitogeneza i tworzenie oczu. Wykazano, że DKK2 wydzielany przez komórki nowotworowe działa na limfocyty cytotoksyczne i hamuje sygnalizację STAT5 poprzez blokowanie lokalizacji jądrowej STAT5 za pośrednictwem LRP5, niezależnie od LRP6. Stwierdzono, że utrata DKK2 aktywuje komórki NK i limfocyty T CD8+ w nowotworach, co może opóźnić progresję guza i wzmocnić działanie blokady PD-1. (Ref.: Xiao, Q., et al. (2018). Nat. Med. 24(3): 262-270).
Zaobserwowano ~38 kDa; obliczono 28,45 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka Dickkopf-2.
Application
Research Category
Apoptosis & Cancer
Anty-DKK2, klon 5F8, nr kat. Nr kat. MABC1102, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 2 związane z Dickkopfem i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, hamowania aktywności/funkcji i Western Blotting.
Hamuje analizę aktywności/funkcji: Reprezentatywna partia hamowała antagonizm aktywacji Wnt za pośrednictwem DKK2, ale nie za pośrednictwem DKK1. (Xiao, Q., et. al. (2018). Nat Med. 24(3):262-270).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła DKK2 w aplikacjach ELISA (Xiao, Q., et. al. (2018). Nat Med. 24(3):262-270).
Biochem/physiol Actions
Klon 5F8 specyficznie wykrywa ludzkie białko związane z Dickkopfem 2. Celuje w epitop w 15 aminokwasach od regionu N-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human heart tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected DKK2 in human heart tissue lysates.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1300210HPA052611HPA011868
description
clone 5F8, from mouse
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... DKK2(27123)
Gene Information
human ... DKK2(27123)
Gene Information
human ... DKK2(27123)
Gene Information
human ... DKK3(27122)
clone
5F8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)