Przejdź do
MABC112
Przeciwciało anty-RASSF1, klon 5C9.1
clone 5C9.1, from mouse
Synonim(y):
Ras association domain-containing protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5C9.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5C9.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RASSF1(11186)
General description
RASSF1, znane również jako białko 1 zawierające domenę asocjacyjną Ras i kodowane przez gen RASSF1/RDA32, jest ważnym białkiem regulującym cykl komórkowy i proliferację komórek. RASSF1 działa jako supresor nowotworu i działa w ramach szlaków apoptotycznych zależnych od receptora śmierci. Dodatkowo, RASSF1 hamuje proliferację na granicy G1/S poprzez regulację akumulacji białka cykliny D1. RASSF1 jest zlokalizowany w cytoplazmie i cytoszkielecie w zależności od środowiska komórkowego. RASSF1 lokalizuje się w mikrotubulach cytoplazmatycznych podczas interfazy, w dwubiegunowych centrosomach związanych z mikrotubulami podczas profazy, we włóknach wrzeciona i biegunach wrzeciona w metafazie i anafazie, w strefie środkowej podczas wczesnej telofazy i w ciele środkowym w późnej telofazie w komórkach. Białko to kolokalizuje również z MDM2 w jądrze komórkowym. RASSF1 ulega ekspresji w wielu izoformach, ale ogólnie ulega wszechobecnej ekspresji, ale jest regulowana w dół w komórkach nowotworowych i nowotworach.
~39 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu RASSF1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-500 z reprezentatywnej partii wykryło RASSF1 w ludzkiej tkance raka nerki i prostaty.
Wykryj RASSF1 za pomocą tego przeciwciała anty-RASSF1, klon 5C9.1 zatwierdzony do stosowania w western blotting i IHC.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected RASSF1 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE526
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE1013MABN313MABD85
description
clone 5C9.1, from mouse
description
clone 5C7.1, from mouse
description
clone 4B11.1, from mouse
description
clone 3F2/C6, from mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... RASSF1(11186)
Gene Information
human ... RRP8(23378)
Gene Information
human ... RASD1(51655)
Gene Information
human ... LIMD1(8994)
clone
5C9.1, monoclonal
clone
5C7.1, monoclonal
clone
4B11.1, monoclonal
clone
3F2/C6, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)