Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
G4, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
2
biological source
hamster (Armenian)
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
G4, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pdcd1(18566)
General description
Białko PD-1, mPD-1, CD279) jest kodowane przez gen PDCD1 (znany również jako PD1) (identyfikator genu: 18566) u myszy. PD-1 jest monomerycznym receptorem hamującym na powierzchni komórki, zaangażowanym w regulację funkcji limfocytów T podczas odporności i tolerancji. PD-1 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-20), który jest następnie odcinany. Dojrzała forma zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 21-169), domenę transbłonową (aa 170-190) i domenę cytoplazmatyczną (aa 191-288). PD-1 zawiera również pojedynczą N-końcową domenę podobną do regionu zmiennego immunoglobuliny (IgV) (aa 31-139). PD-1 i jego ligandy, PD-L1 i PD-L2, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu tolerancji obwodowej, procesu, w którym utrzymywany jest stan spoczynku autoreaktywnych dojrzałych limfocytów T. Jednak nowotwory i patogeny wywołujące przewlekłe infekcje mogą wykorzystywać ten szlak, aby uniknąć odporności swoistej dla nowotworów i patogenów, w której pośredniczą komórki T. Funkcje efektorowe komórek T wyrażających PD-1 mogą być obniżane przez PD-L1 lub PD-L2 wyrażane przez komórki nowotworowe. PD-1 nie posiada motywów wiążących SH2 lub SH3 na ogonie cytoplazmatycznym, ale zawiera N-końcową sekwencję VDYGEL, która tworzy motyw hamujący oparty na tyrozynie immunoreceptora (V/I/LxYxxL), który rekrutuje fosfatazy zawierające domenę SH2. Cytoplazmatyczny ogon zawiera również C-końcową sekwencję TEYATI, która tworzy motyw przełączający oparty na tyrozynie immunoreceptora (TxYxxL). Według doniesień ligacja PD-1 hamuje aktywację proksymalnych kinaz receptora komórek T, co skutkuje osłabieniem fosforylacji ZAP-70 za pośrednictwem Lck i inicjacją dalszych zdarzeń. PD-1 upośledza również aktywację szlaku kinazy MAP MEK-ERK poprzez hamowanie aktywacji PLC-1 i Ras.
~31,84 kDa obliczone.
Immunogen
Białko fuzyjne mysiego PD-1Ig.
Application
Analiza funkcji Affects: Reprezentatywna partia wykryła PD-1 w aplikacjach Affects Funtion (Dronca, R.S., et. al. (2016). JCI Insight. 1(6); Hirano, F., et. al. (2005). Cancer Res. 65(3):1089-96; Overacre-Delgoffe, A.E., et. al. (2017). Cell. 169(6):1130; Tsushima, F., et. al. (2006). Blood. 110(1):180-5).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła PD-1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Hirano, F., et. al. (2005). Cancer Res. 65(3):1089-96).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła PD-1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Hirano, F., et. al. (2005). Cancer Res. 65(3):1089-96).
Wykrywa białko programowanej śmierci komórkowej 1 przy użyciu tego monoklonalnego anty-PD-1 dla chomika ormiańskiego, klon G4, nr kat. Nr kat. MABC1132, przetestowany do stosowania w cytometrii przepływowej i wpływa na funkcję.
Biochem/physiol Actions
Klon G4 jest przeciwciałem monoklonalnym chomika ormiańskiego, które specyficznie wykrywa PD-1 w komórkach myszy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in EL4 T lymphoma cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PD-1 in 1X10E6 EL4 T lymphoma cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PD-1 in 1X10E6 EL4 T lymphoma cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?