Przejdź do
MABC1147
Przeciwciało anty-CIP2A, klon 6G8-G1
clone 6G8-G1, from mouse
Synonim(y):
Protein CIP2A, Cancerous inhibitor of PP2A, p90 autoantigen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6G8-G1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6G8-G1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KIAA1524(57650)
General description
Białko CIP2A (UniProt: Q8TCG1; znane również jako CIP2A, Cancerous inhibitor of PP2A, p90 autoantigen) jest kodowane przez gen KIAA1524 (znany również jako CIP2A) (Gene ID: 57650) u człowieka. CIP2A jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym, które wykazuje dynamiczne zmiany w lokalizacji, w tym w cytoplazmie i centrosomie, w zależności od etapu cyklu komórkowego. Ulega ekspresji na niskim poziomie w większości tkanek, jednak ulega nadekspresji w kilku nowotworach, w tym w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi oraz w komórkach raka wątroby. Poziomy CIP2A są skorelowane z proliferacją ludzkich komórek nowotworowych i progresją raka. Działa jako onkoproteina i hamuje aktywność fosfatazy białkowej 2A, a tym samym stabilizuje c-Myc w ludzkich nowotworach złośliwych. Promuje wzrost komórek niezależny od zakotwiczenia i powstawanie nowotworów. Wyższa aktywność c-Myc szybko indukuje aktywację aktywności kinazy cykliny E-cdk2. Jednocześnie uwolnienie p27Kip1 z kompleksów Cdk2 zwiększa proliferację komórek. W komórkach pozbawionych CIP2A, separacja centrosomów i dynamika wrzeciona mitotycznego były upośledzone, co prowadziło do aktywacji sygnalizacji punktu kontrolnego montażu wrzeciona i ostatecznie do opóźnienia czasu podziału komórki. CIP2A oddziałuje również z kinazą 2 związaną z NIMA (never in mitosis gene A) (NEK2) podczas fazy G2/M i zwiększa aktywność kinazy NEK2, która ułatwia separację centrosomów w sposób niezależny od PP1 i PP2A. (Ref.: Jeong, AL et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(1): 28-40).
Zaobserwowano ~102 kDa; obliczono 102,18. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowany fragment znakowany His z N-końcowego regionu ludzkiego CIP2A.
Application
Wykryj CIP2A za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-CIP2A, klon 6G8-G1, nr kat. Nr kat. MABC1147, testowanego w metodzie Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon 6G8-G1 specyficznie wykrywa CIP2A w komórkach HEK293 z nadekspresją CIP2A.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cells overexpressing CIP2A.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CIP2A in 10 µg of lysate from HEK293 cells overexpressing CIP2A.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700714HPA039570HPA052516
description
clone 6G8-G1, from mouse
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
6G8-G1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... KIAA1524(57650)
Gene Information
human ... KIAA1524(57650)
Gene Information
human ... KIAA1524(57650)
Gene Information
human ... DIP2A(23181)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)