Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
NZ1.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDPN(10630)
General description
W wyniku alternatywnego splicingu powstają 4 izoformy o masach cząsteczkowych ~17 kDa (izoforma 1), ~18 kDa (izoforma 2), ~25 kDa (izoforma 3) i ~25 kDa (izoforma 4).
Immunogen
Application
Apoptosis & Cancer
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat ludzkiej tkanki płucnej.
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Podoplanin in 10 µg of human lung tissue lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone NZ1.2, from rat | description clone NZ-1.2, purified from hybridoma cell culture | description ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone LpMab-12, from mouse |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat | species reactivity monkey, human |
| biological source rat | biological source rat | biological source rabbit | biological source mouse |
| Gene Information human ... PDPN(10630) | Gene Information human ... PDPN(10630) | Gene Information human ... PDPN(10630) | Gene Information human ... PDPN(10630) |
| clone NZ1.2, monoclonal | clone NZ-1.2, monoclonal | clone polyclonal | clone LpMab-12, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?