Przejdź do
MABC1183
Przeciwciało anty-PME1, klon 8A6-F8
clone 8A6-F8, from mouse
Synonim(y):
PME-1, Protein phosphatase methylesterase 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8A6-F8, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8A6-F8, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ppme1(72590)
General description
42,25 kDa obliczone.
Metyloesteraza fosfatazy białkowej 1 (UniProt: Q8BVQ5; znana również jako PME1; EC:3.1.1.89) jest kodowana przez gen Ppme1 (znany również jako Pme1) (Gene ID: 72590) u myszy. PME1 jest członkiem rodziny hydrolaz AB, która wykazuje wszechobecną dystrybucję, ale ulega wysokiej ekspresji w jądrach i mózgu. Wykazano, że PME-1 jest metylotransferazą odporną na PMSF i wrażliwą na kwas okadaikowy. PME-1 zawiera motyw występujący w lipazach, które wykorzystują katalityczną serynę aktywowaną triadą jako nukleofil w miejscu aktywnym, i ma inną rozproszoną homologię z innymi lipazami, w których ten motyw jest konserwowany. PME1 katalizuje demetylację białek, które zostały odwracalnie karboksymetylowane. Wykazano, że PME1 demetyluje i inaktywuje fosfatazę białkową 2A (PP2A). Jego wiązanie z miejscem katalitycznym PP2A wypiera jon manganu, co powoduje inaktywację PP2A. Ukierunkowane zakłócenie genu Ppme1 powoduje śmiertelność okołoporodową u myszy, wynikającą z praktycznie całkowitej utraty demetylowanej formy PP2A w układzie nerwowym i tkankach obwodowych.
Immunogen
Rekombinowana mysia metyloesteraza fosfatazy białkowej 1 znakowana His o pełnej długości.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PME1 w ludzkich jądrach i ludzkiej tkance kory mózgowej.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła PME1 w mysich fibroblastach NIH3T3 typu dzikiego, ale nie w mysich fibroblastach embrionalnych z nokautem PME1. (Dzięki uprzejmości dr Stefana Schuchnera i dr Egona Ogrisa z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Austria).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PME1 w lizatach HeLa, NIH3T3, Rat1, BHK21 i CV-1. (Dzięki uprzejmości dr Stefana Schuchnera i dr Egona Ogrisa z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Austria).
Wykryj fosfatazę białkową metyloesterazy 1 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-PME1, klon 8A6-F8, nr kat. Nr kat. MABC1183. Jest ono stosowane w immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon 8A6-F8 specyficznie wybarwia PME-1 w skrawkach parafinowych ludzkiej trzustki, jąder i kory mózgowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human pancreas tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected PME1 in human pancreas tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)