Przejdź do
MABC1233
Przeciwciało anty-Rae1, klon 14G7.1
clone 14G7.1, from mouse
Synonim(y):
mRNA export factor, Rae1 protein homolog, mRNA-associated protein mrnp 41
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
801,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
14G7.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
801,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
14G7.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAE1(8480)
General description
Czynnik eksportu mRNA (UniProt: P78406; znany również jako homolog białka Rae1, białko związane z mRNA mrnp 41) jest kodowany przez gen RAE1 (znany również jako MRNP41) (identyfikator genu: 8480) u człowieka. czynnik eksportu mRNA (UniProt: P78406; znany również jako homolog białka RAE1, białko związane z mRNA mrnp 41) jest kodowany przez gen RAE1 (znany również jako MRNP41) (identyfikator genu: 8480) u człowieka. Rae1 jest członkiem nadrodziny białek z powtórzeniami WD, które odgrywają rolę w tworzeniu mitotycznego wrzeciona dwubiegunowego. Zawiera siedem powtórzeń WD. Rae1 wiąże się również z motywem NUP98 podobnym do GLEBS w kompleksie porów jądrowych poprzez wiele domen, w tym powtórzenia WD. Wykazano również, że końcowe przedłużenie COOH niebędące powtórzeniem WD Rae1 jest niezbędne do wiązania NUP98. Rae1 odgrywa rolę w transporcie nukleocytoplazmatycznym oraz w bezpośrednim lub pośrednim przyłączaniu cytoplazmatycznych mRNP do cytoszkieletu. Jest rekrutowany z jąder interfazowych do mikrotubul wrzeciona podczas mitozy. RAE1 oddziałuje również z NUMA1 poprzez N-końcowy koniec domeny zwiniętej cewki, a ta interakcja promuje tworzenie wrzeciona w mitozie. (Ref.: Pritchard, CEJ et al. (1999). J. cell Biol. 145(2); 237-254).
Zaobserwowano ~40 kDa; obliczono 40,97 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 179 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego czynnika eksportu mRNA (Rae1).
Application
Anti-Rae1, klon 14G7.1, nr kat. MABC1233, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa czynnik eksportu mRNA (Rae1) i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 14G7.1 specyficznie wykrywa ludzki czynnik eksportu mRNA (Rae1). celuje w epitop w C-końcowej połowie.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rae1 in HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R2650SAB1408885HPA054022
description
clone 14G7.1, from mouse
description
clone 23A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
14G7.1, monoclonal
clone
23A8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... RAE1(8480)
Gene Information
human ... ARHGEF6(9459)
mouse ... Arhgef6(73341)
rat ... Arhgef6(363509)
Gene Information
human ... RAET1E(135250)
Gene Information
human ... RAET1E(135250)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)