Przejdź do
MABC14
Przeciwciało anty-VHL, klon 11E12
clone 11E12, from mouse
Synonim(y):
von Hippel-Lindau disease tumor suppressor, Protein G7, elongin binding protein, von Hippel-Lindau syndrome, pVHL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11E12, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11E12, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VHL(7428)
General description
Białko von Hippel-Lindau (VHL) jest najczęściej rozpoznawane jako należące do kompleksu ligazy ubikwityny E3, który specyficznie celuje w czynniki indukowane hipoksją (HIF) w celu polubikwitynacji i degradacji proteolitycznej. W ramach tego kompleksu VHL działa jako docelowa podjednostka rekrutacyjna dla HIFα i jego późniejszej ubikwitynacji. Kompleks zawiera również białka, takie jak elonginy B i C, Rbx1 i Cul2. Inaktywacja VHL została powiązana z rozwojem raka nerkowokomórkowego, co sugeruje, że VHL odgrywa rolę supresora nowotworu. Ekspresję VHL zaobserwowano zarówno w płodowych, jak i dorosłych tkankach nerek i mózgu. Wady ekspresji VHL są przyczyną raka nerkowokomórkowego typu 1 (RCC1), rodzinnej erytrocytozy typu 2 (ECYT2), choroby von Hippla-Lindaua (VHLD) i guza chromochłonnego.
Obserwowana MW ~ 24 kDa. SUMOylacja VHL może skutkować pasmami o wysokiej MW (Cai, 2010).
Immunogen
Oczyszczony ludzki VHL
Application
Immunoprecypitacja: Wykazano, że ten klon VHL będzie immunoprecypitował VHL z komórek HEK 293 (Shoenfeld, 1998).
To przeciwciało anty-VHL, klon 11E12 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IP do wykrywania VHL.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Signaling
Research Sub Category
Tumor Markers
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej płodu myszy
Evaluated by Western Blot in mouse fetal brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected VHL in 10 µg of mouse fetal brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4503075WH0007428M1ZRB2230
description
clone 11E12, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
clone
11E12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1G12, monoclonal
clone
1C10, recombinant monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... VHL(7428)
Gene Information
human ... VHL(7428)
Gene Information
human ... VHL(7428)
Gene Information
human ... VHL(7428)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)