Przejdź do
MABC147
Przeciwciało anty-TRAIL/CD253, klon 6D12.2
clone 6D12.2, from mouse
Synonim(y):
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10, Apo-2 ligand, Apo-2L, TNF-related apoptosis-inducing ligand, Protein TRAIL, CD253
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6D12.2, monoclonal
Application:
FACS, IHC
Citations:
-
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6D12.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFSF10(8743)
General description
33 kDa obliczone
Apoptoza, czyli zaprogramowana śmierć komórki, występuje podczas normalnego różnicowania komórkowego i rozwoju organizmów wielokomórkowych. Apoptoza jest indukowana przez niektóre cytokiny, w tym ligand TNF i Fas z rodziny TNF, poprzez ich receptory zawierające domenę śmierci, TNFR1 i Fas. Nowy członek rodziny TNF został niedawno zidentyfikowany i oznaczony jako TRAIL (dla ligandu indukującego apoptozę związanego z TNF) i Apo-2L (dla ligandu Apo-2). TRAIL jest białkiem błonowym typu II i ulega ekspresji w różnych tkankach ludzkich. Dwa nowe receptory zawierające domenę śmierci DR4 i DR5 zostały zidentyfikowane jako receptor dla TRAIL. Podobnie jak TNF i ligand Fas, TRAIL indukuje apoptozę i aktywację NF-kB w wielu tkankach i komórkach.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu TRAIL/CD253.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 4 µg tego przeciwciała wykryło TRAIL/CD253 w 1X10E6 ludzkich PBMC, które zostały poddane działaniu bodźca prozapalnego.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło TRAIL/CD253 w wycinkach ludzkiego raka prostaty. (Uwaga: To przeciwciało wykrywa TRAIL/CD253 w tkankach nowotworowych, a nie w tkankach prawidłowych).
Przeciwciało anty-TRAIL/CD253, klon 6D12.2 jest przeciwciałem przeciwko TRAIL/CD253 do stosowania w cytometrii przepływowej i IHC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in HeLa cells, which were treated with a proinflammatory stimulus.
Flow Cytometry Analysis: 4 µg of this antibody detected TRAIL/CD253 in 1X10E6 HeLa cells, which were treated with a proinflammatory stimulus.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4700821HPA054938MABF118
description
clone 6D12.2, from mouse
description
clone 2E5
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone III6F, from mouse
Gene Information
human ... TNFSF10(8743)
Gene Information
human ... TNFSF10(8743)
Gene Information
human ... TNFSF10(8743)
Gene Information
human ... TNFSF10(8743)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
6D12.2, monoclonal
clone
2E5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
III6F, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)