Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2B11.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2B11.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HAS2(3037)
General description
Syntaza hialuronianowa 2 (HAS2) jest również znana jako syntaza hialuronianowa 2 lub syntaza kwasu hialuronowego (HA) 2. Jak sama nazwa wskazuje, HAS2 bierze udział w syntezie hialuronianu/kwasu hialuronowego. Syntaza hialuronianowa 2 ulega ekspresji w fibroblastach. Aberracje chromosomalne związane z syntazą hialuronianu 2 mogą być przyczyną tłuszczaków, zwykle diagnozowanych u dzieci.
~ 64 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające cytoplazmatycznej domenie ludzkiej syntazy hialuronianu 2.
Application
Analiza Western Blotting: 2,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło syntazę hialuronianu 2 w 10 µg lizatu komórek K562.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło syntetazę hialuronianową 2 w tkance komórkowej ludzkiego gruczolakoraka piersi.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło syntetazę hialuronianową 2 w tkance komórkowej ludzkiego gruczolakoraka piersi.
Wykryj syntazę hialuronianu 2 za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała przeciw syntazie hialuronianu 2, klonu 2B11.1 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IHC (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje cytoplazmatyczną domenę syntazy hialuronianu 2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek MRC-5
Lizat komórek MRC-5
Evaluated by Western Blotting in MRC-5 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Hyaluronan synthase 2 in 200 µg of MRC-5 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Hyaluronan synthase 2 in 200 µg of MRC-5 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?