Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F9.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4F9.1, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KIF3A(11127)
General description
Białko podobne do kinezyny KIF3A (UniProt Q9Y496; znane również jako białko z rodziny kinezyn 3A, mikrotubula plus end-directed kinesin motor 3A) jest kodowane przez gen KIF3A (znany również jako FLA10, KIF3, KLP-20) (Gene ID 11127) u człowieka. Kinezyna-2 jest heterotrimerycznym białkiem motorycznym składającym się z dwóch podjednostek związanych z kinezyną, KIF3A i KIF3B, oraz powiązanego białka KAP3. Silnik kinezyny-2 KIF3A/B napędza transport wewnątrzwiciowy (IFT) tubulin i innych aksonalnych bloków budulcowych w rzęskach i wici, granulek pigmentu w melanosomach i pęcherzyków w neuronach. Defekty w tych procesach transportowych są powiązane z policystyczną chorobą nerek i chorobami neurodegeneracyjnymi.
~75 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-końcowy
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego KIF3A.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło KIF3A w 10 µg lizatu tkanki hipokampa szczura.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło KIF3A w tkance ludzkiego móżdżku i ludzkiej kory mózgowej.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło KIF3A w tkance ludzkiego móżdżku i ludzkiej kory mózgowej.
To przeciwciało anty-KIF3A, klon 4F9.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii do wykrywania KIF3A.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected KIF3A in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected KIF3A in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?