Przejdź do
MABC1709
Przeciwciało przeciw glikanom raka, klon mAB-A4
clone mAb-A4, from mouse
Synonim(y):
Glikany komórek nowotworowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
mAb-A4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IHC, IP, WB
Citations:
-
1910,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
clone
mAb-A4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Komórki nowotworowe zawierają charakterystyczne struktury glikanów na powierzchni komórek, a ich obecność na glikoproteinach lub glikolipidach może odgrywać funkcjonalną rolę w progresji nowotworu. Są one również ważnymi celami terapii przeciwnowotworowej. Mogą być one namierzane przez przeciwciała monoklonalne w celu wykrywania i interwencji. Wykazano, że klon mAb-A4 wiąże się specyficznie tylko z glikanami w komórkach raka piersi, jajnika, jąder, płuc, trzustki, kości i jelita cienkiego, ale nie z łagodnymi komórkami w tych tkankach. Dlatego może być użytecznym narzędziem do rozróżniania komórek złośliwych i łagodnych. Przeciwciało to celuje głównie w N-związane glikany i wiąże się z antygenem typu H I (Fuc-alfa1,2-Gal-beta1,3-GlcNAc), z wtórnym wiązaniem z LacNAc typu I. Wykazano, że usunięcie N-glikanów, ale nie kwasu sialowego, z antygenu przy użyciu PNGaseF znosi wiązanie tego przeciwciała. Antygeny te są również antygenami związanymi z pluripotencją na ludzkich embrionalnych komórkach macierzystych (hESC). Wykazano, że klon ten ma bezpośrednie działanie cytotoksyczne przeciwko hESC i komórkom raka jajnika SKOV3 i powoduje znaczne zmniejszenie ich żywotności. (Ref.: Liau, B., et al. (2017). Sci. Rep. 7; 14489; Choo, M., et al. (2017). J. Biol. Chem. 292(15); 6163-6176).
Immunogen
Żywe ludzkie zarodkowe komórki macierzyste HES-3.
Application
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Carcinoma Glycans in Immunoprecipitation applications (Choo, M., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(15):6163-6176).Immunohistochemistry Analysis: Reprezentatywna partia wykryła glikany raka w aplikacjach immunohistochemicznych (Choo, M., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(15):6163-6176).Flow Cytometry Analysis: Reprezentatywna partia wykryła glikany raka w aplikacjach cytometrii przepływowej (Liau, B., et. al. (2017). Sci Rep. 7(1):14489; Choo, M., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(15):6163-6176).Western Blotting Analysis: Reprezentatywna partia wykryła glikany raka w aplikacjach Western Blotting (Liau, B., et. al. (2017). Sci Rep. 7(1):14489; Choo, M., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(15):6163-6176).
Biochem/physiol Actions
Klon mAb-A4 wykrywa komórki raka jajnika i piersi oraz celuje w glikany H typu 1.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgM w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Format: Oczyszczony
Metoda oczyszczania: Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in BT-474 human breast carcinoma cells.Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Carcinoma Glycans in one million BT-474 human breast carcinoma cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB3700677AP128SAB3700674
description
clone mAb-A4, from mouse
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Chemicon®, from goat
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
clone
mAb-A4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
goat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, indirect ELISA: suitable
isotype
IgMκ
isotype
-
isotype
-
isotype
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)