Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
2H1-F10-B9, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócclone
2H1-F10-B9, monoclonal
isotype
IgG1κ
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego CDC73 (Parafibromina).
Biochem/physiol Actions
Klon 2H1-F10-B9 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym CDC73 (Parafibromina). Jego celem jest epitop w obrębie 13 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Preparation Note
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?