Przejdź do
MABC203
Przeciwciało przeciwko białku YAP1 (Yes-associated protein), klon 4D11.1
clone 4D11.1, from mouse
Synonim(y):
Yorkie homolog, Yes-associated protein, Yap65
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4D11.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4D11.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... YAP1(10413)
General description
Gen YAP1 koduje białko, które wiąże się z domeną SH3 (Src homology 3) produktu protoonkogenu Yes. Jako regulator transkrypcji może działać jako koaktywator i korepresor i służy jako krytyczny cel regulacyjny w szlaku sygnałowym Hippo. Ponadto odgrywa kluczową rolę w regulacji wielkości narządów i hamowaniu nowotworów poprzez ograniczanie proliferacji i promowanie apoptozy. Ludzki gen YAP1 jest dobrze zachowany wśród wyższych eukariontów, ale może nie występować u drożdży. Ekspresja białka związanego z Yes jest prawie wszechobecna w dorosłych tkankach ludzkich, ale nie jest wykrywalna w leukocytach krwi obwodowej.
~65 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu białku związanemu z Yes (YAP1).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło białko związane z Yes (YAP1) w komórkach HeLa i A431.
Przeciwciało przeciwko białku związanemu z Yes (YAP1), klon 4D11.1 wykrywa poziom białka związanego z Yes (YAP1) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony mysi supernatant monoklonalnej IgG1κ zawierający 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Hela
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Yes-associated protein (YAP1) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB1001SAB2501938MABS2029
description
clone 4D11.1, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone 8G5, from rat
Gene Information
human ... YAP1(10413)
Gene Information
human ... YAP1;YAP65(10413)
Gene Information
human ... YAP1(10413)
Gene Information
human ... YAP1(10413)
clone
4D11.1, monoclonal
clone
4F22, recombinant monoclonal
clone
polyclonal
clone
8G5, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
goat
biological source
rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human, canine, rat
species reactivity
mouse, human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)