Przejdź do
MABC282
Przeciwciało anty-BAG3, klon AC-1
clone AC-1, from mouse
Synonim(y):
BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, Bcl-2-associated athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, Docking protein CAIR-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-1, monoclonal
Application:
IHC, IP
Citations:
1
2000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAG3(9531)
General description
Bcl2-associated athanogene 3 (BAG3), znany również jako CAIR-1 lub Bis, należy do rodziny sześciu ewolucyjnie konserwowanych białek ko-chaperonowych, które zawierają charakterystyczną C-końcową domenę BAG. W większości typów komórek BAG3 jest zlokalizowany w cytoplazmie, gdzie reguluje białko szoku cieplnego 70. BAG3 jest aktywowany w odpowiedzi na stresujące bodźce i odgrywa kluczową rolę w modulowaniu wielu procesów komórkowych, w tym apoptozy, autofagii, rozwoju embrionalnego i rearanżacji aktyny. Nieprawidłowa ekspresja BAG3 powoduje kardiomiopatię rozstrzeniową typu 1HH.
~62 kDa obserwowane
Application
Wykryj BAG3 za pomocą tego przeciwciała anty-BAG3, klon AC-1 zatwierdzony do stosowania w immunoprecypitacji, IHC(P).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunoprecipitation in HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated BAG3 from HeLa cell lysate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC276HPA020586HPA018493
description
clone AC-1, from mouse
description
clone AC-2, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... BAG3(9531)
Gene Information
human ... BAG3(9531)
Gene Information
human ... BAG3(9531)
Gene Information
human ... BAG3(9531)
clone
AC-1, monoclonal
clone
AC-2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)