Przejdź do
MABC292
Przeciwciało anty-TAOK1 (długa izoforma), klon TAO1_1.2_VMD
clone 1.2, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase TAO1, Kinase from chicken homolog B, hKFC-B, MARK Kinase, MARKK, Prostate-derived sterile 20-like kinase 2, PSK-2, PSK2, Prostate-derived STE20-like kinase 2, Thousand and one amino acid protein kinase 1, TAOK1, hTAOK1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1.2, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAOK1(57551)
General description
TAOK1, znana również jako kinaza serynowo-treoninowa TAO1, kinaza z homologu B kurczaka, hKFC-B, kinaza MARK, MARKK, pochodząca z prostaty kinaza sterylna 20-podobna kinaza 2, PSK-2/PSK2, pochodząca z prostaty kinaza STE20-podobna kinaza 2 lub kinaza białkowa tysiąca i jednego aminokwasu 1, TAOK1/hTAOK1, kodowana przez gen TAOK1/KIAA1361/MAP3K16/MARKK, jest ważną kinazą białkową serynowo-treoninową zaangażowaną w różne procesy, w tym odpowiedzi na stres p38/MAPK14, odpowiedzi na uszkodzenia DNA i stabilność cytoszkieletu. TAOK1 działa również jako regulator apoptozy i kontroluje zmiany morfologiczne związane z apoptozą, w tym skurcz komórek, pękanie błony i tworzenie ciał apoptotycznych. TAOK1 ulega ekspresji w wielu tkankach, ale wykazuje wysoką ekspresję w jądrach, a także w mózgu, okrężnicy i mięśniach. TAOK1 jest zlokalizowany w cytoplazmie i jest celem dla kaspazy-3, a także SPRED1, regulatora kaskady kinaz MAP.
~116 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego TAOK1.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TAOK1 w lizacie komórek HeLa, ale nie w lizacie komórek HeLa transfekowanych siRNA TAOK1 (Prof. Viji Draviam, University of Cambridge).
To przeciwciało anty-TAOK1 (długa izoforma), klon TAO1_1.2_VMD jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania TAOK1 (długa izoforma).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAOK1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0057551M1SAB6012260ZRB2540
description
clone 1.2, 1 mg/mL, from mouse
description
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 24GB2320, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
1.2, monoclonal
clone
4E12, monoclonal
clone
24GB2320, recombinant monoclonal
clone
1N9, recombinant monoclonal
Gene Information
human ... TAOK1(57551)
Gene Information
human ... TAOK1(57551)
Gene Information
human ... TAOK1(57551)
Gene Information
human ... TAOK2(9344)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit (Monoclonal)
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)