Przejdź do
MABC42
Przeciwciało przeciw plejotropinie, klon 3B10
clone 3B10, from mouse
Synonim(y):
pleiotrophin, neurite growth-promoting factor 1, Heparin-binding brain mitogen, heparin binding growth factor 8, Heparin-binding growth-associated molecule, heparin affin regulatory protein, Heparin-binding neurite outgrowth-promoting factor 1, pleiotrop
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki11 października 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3B10, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 października 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3B10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTN(5764)
General description
Plejotropina (PTN), zwana również czynnikiem promującym wzrost neurytów 1 (NEGF1) lub HARP (peptyd regulacyjny związany z heparyną), jest nowym członkiem rodziny czynników neurotroficznych wiążących heparynę. PTN odgrywa ważną rolę w procesach rozwojowych i promowaniu wydłużania neurytów. Podczas rozwoju embrionalnego plejotropina ulega ekspresji w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, płucach, nerkach, jelitach i kościach. Plejotropina jest również wyrażana przez kilka komórek nowotworowych i uważa się, że bierze udział w angiogenezie guza. PTN inicjuje proces angiogenezy w różnych modelach nowotworów i działa jako czynnik angiogenny. PTN robi to poprzez interakcję z komórkami śródbłonka, inicjując proliferację, migrację i tworzenie rurek.
~20 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające kurzej plejotropinie.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło plejotropinę w tkance raka płaskonabłonkowego brodawkowatego.
To przeciwciało przeciw plejotropinie, klon 3B10 jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania plejotropiny.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Developmental Neuroscience
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym PBS bez 0,05% azydku sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki łożyska ludzkiego
Evaluated by Western Blot in human placenta tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pleiotrophin in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABD179
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC1615P5333SRP3143
description
clone 3B10, from mouse
description
-
description
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Gene Information
human ... PTN(5764)
Gene Information
human ... AIM2(9447)
Gene Information
human ... PTN(5764)
Gene Information
human ... PTN(5764)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
-
clone
3B10, monoclonal
clone
3B10, monoclonal
clone
-
clone
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What was the original source of the 3B10 anti-pleiotrophin mAb ?
    1 answer
    1. The antibody was generated in mice using recombinant chicken pleiotrophin as the immunogen.