Przejdź do
MABC48
Przeciwciało przeciwko homologowi białka 2 gradientu przedniego, klon 7A10
clone 7A10, from mouse
Synonim(y):
anterior gradient homolog 2 (Xenopus laevis), anterior gradient 2 homolog, protein disulfide isomerase family A, member 17, Secreted cement gland protein XAG-2 homolog, anterior gradient protein 2 homolog, secreted cement gland homolog, anterior gradient
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7A10, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7A10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGR2(10551)
General description
Homolog białka 2 gradientu przedniego (AGR2) (znany również jako homolog wydzielanego białka gruczołu cementowego XAG-2) jest uważany za białko indukujące przerzuty w modelach raka piersi i może być stosowany jako środek do wykrywania wyników leczenia hormonalnego pacjentów z rakiem piersi. AGR2 może również odgrywać ważną rolę w produkcji śluzu jelitowego. Ostatnie badania powiązały również AGR2 z przerzutami. Niższe poziomy ekspresji AGR w raku prostaty mogą być wysoce predykcyjne dla nawrotu choroby nawet po prostatektomii.
~18 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający sekwencji unikalnej dla ludzkiego homologa białka 2 gradientu przedniego, a nie dla ludzkiego homologa białka 3 gradientu przedniego.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Poprzednia partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w IC na pierwotnych rakach (Barraclough, D., et al. (2009). Am J Pathol. 175:1848-1857).
Przeciwciało przeciwko homologowi białka 2 gradientu przedniego, klon 7A10 jest przeciwciałem przeciwko homologowi białka 2 gradientu przedniego do stosowania w WB i IC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Tumor Markers
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla homologu 2 białka gradientu przedniego i nie wykrywa homologu 3 białka gradientu przedniego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek MCF-7
Evaluated by Western Blot in MCF-7 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Anterior gradient protein 2 homolog in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT122HPA007912AV42290
description
clone 7A10, from mouse
description
clone 5G1.1, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
7A10, monoclonal
clone
5G1.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... AGR2(10551)
Gene Information
human ... AGR2(10551)
Gene Information
human ... AGR2(10551)
Gene Information
human ... AGR2(10551)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, dog, rabbit, human, bovine, horse, mouse, guinea pig
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)