Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1970,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4C4.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTHLH(5744)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PTHrP in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 4C4.1, from mouse | description - | description IgG fraction of antiserum | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity dog, human, horse, rat, guinea pig, rabbit | species reactivity - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| clone 4C4.1, monoclonal | clone #23-57-137-1, monoclonal | clone polyclonal | clone - |
| biological source mouse | biological source - | biological source rabbit | biological source human |
| Gene Information human ... PTHLH(5744) | Gene Information - | Gene Information human ... PTHLH(5744) | Gene Information human ... PTHLH(5744) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?