Przejdź do
MABC563
Przeciwciało anty-Kallikreina 2/KLK2, klon 4F2.3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F2.3, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
4F2.3, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej kallikreinie 2/KLK2.
Zaobserwowano ~30 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Kallikreinę 2/KLK2 w ludzkiej tkance prostaty.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in LNCaP cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Kallikrein 2/KLK2 in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC971ABC470MABC552
description
-
description
clone 33.1, from mouse
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 11C7.1, from mouse
clone
4F2.3, monoclonal
clone
33.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
11C7.1, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
UniProt accession no.
P20151
UniProt accession no.
Q9UKR3
UniProt accession no.
Q9Y337
UniProt accession no.
P06870
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)