Przejdź do
MABC593
Przeciwciało anty-Astrin/SPAG5, klon 8B2
clone 8B2, from rat
Synonim(y):
Sperm-associated antigen 5, Astrin, Deepest, Mitotic spindle-associated protein p126, MAP126
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8B2, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8B2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2cκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPAG5(10615)
General description
134 kDa obliczone
Astrin/SPAG5 to białko sygnałowe wiążące mikrotubule i związane z cytoszkieletem, które odgrywa nie tylko kluczową rolę we wrzecionie mitotycznym i segregacji chromosomów, ale także jako ważny przekaźnik sygnału w szlakach sygnałowych mTOR i GSK3 beta. Astrin/SPAG5 jest zlokalizowany w cytoplazmie i/lub aparacie mitotycznym (w dzielących się komórkach) i centrosomach. W komórkach nie dzielących się Astrin/SPAG5 jest związany z mikrotubulami, chyba że pod wpływem stresu komórkowego, wtedy jest zlokalizowany w granulkach stresowych. Astrin/SPAG5 ulega ekspresji w wielu tkankach, ale jest bardzo wysoka w jądrach i plemnikach i jest regulowana przez cykl komórkowy, a najwyższe poziomy obserwuje się w profazie. Ostatnie badania koncentrowały się na krytycznej roli Astrin/SPAG5 w regulacji mTORC1 i jej wpływie na wzrost i przeżycie. Gdy komórki są w stresie, Astrin/SPAG5 hamuje asocjację mTORC1 i rekrutuje składnik mTORC1 raptor do granulek stresowych (SG), zapobiegając w ten sposób apoptozie indukowanej hiperaktywacją mTORC1. Ponieważ komórki nowotworowe są często zestresowane, uważa się, że mechanizm ten jest kluczem do ich przetrwania, dlatego też represja aktywności Astrin/SPAG5 jest badana jako potencjalna terapia przeciwnowotworowa.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiej Astrin/SPAG5.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła komórki Astrin/SPAG5 HeLa (Thedieck, K., et al. (2013). Cell. 154:859-874).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Astrin/SPAG5 w SiAstrin (Dr. Elisabeth Kremmer).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Astrin/SPAG5 w SiAstrin (Dr. Elisabeth Kremmer).
To przeciwciało anty-Astrin/SPAG5, klon 8B2 zostało zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting oraz immunoprecypitacji w celu wykrywania Astrin/SPAG5.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2cκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa and A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Astrin/SPAG5 in HeLa and A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA022008MABN2487AMAB91605
description
clone 8B2, from rat
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
description
clone C-1, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL10078, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... SPAG5(10615)
Gene Information
human ... SPAG5(10615)
Gene Information
human ... SPAG5(10615)
Gene Information
human ... SPAG5(10615)
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
8B2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
C-1, monoclonal
clone
CL10078, monoclonal
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)