Przejdź do
MABC609
Przeciwciało przeciwko kinazie tymidylanowej/TMPK, klon 1A5.1
clone 1A5.1, from mouse
Synonim(y):
Thymidylate kinase, Thymidylate Kinase/TMPK, dTMP kinase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki08 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A5.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A5.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TK1(7083)
General description
Kinaza tymidylanowa (EC 2.7.4.9; UniProt P23919; znana również jako kinaza dTMP) jest kodowana przez gen DTYMK (znany również jako CDC8, PP3731, TMPK, TYMK) (Gene ID 1841) u człowieka. Kinaza tymidylanowa (TMPK) jest wszechobecnie wyrażanym enzymem szlaku syntezy dTTP zaangażowanym w syntezę DNA. TMPK katalizuje fosforylację 5′-monofosforanu tymidyny (dTMP) w obecności ATP i Mg(2+), tworząc 5′-difosforan tymidyny (dTDP), który jest następnie dalej fosforylowany przez kinazę nukleozydo-difosforanową (NDK) do 5′-trifosforanu tymidyny (dTTP). Poza normalną rolą fizjologiczną, aktywność TMPK jest niezbędna do aktywacji proleków opartych na analogach nukleozydów, takich jak klinicznie stosowane proleki przeciw HIV AZT i d4T, które muszą zostać przekształcone w formy trifosforanowe dla ich aktywności farmakologicznej. Zahamowanie aktywności TMPK zwiększa siłę działania doksorubicyny przeciwko ludzkim komórkom raka okrężnicy, niezależnie od ich statusu p53. Ponadto, nowotwory płuc z mutacjami LKB1 wykazują deficyty w metabolizmie nukleotydów i wykazują nadwrażliwość na hamowanie DTYMK.
~24 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej kinazie tymidylanowej/TMPK.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło kinazę tymidylanową/TMPK w 10 µg lizatu komórek MCF-7.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło kinazę tymidylanową/TMPK w tkance ludzkiego raka piersi i ludzkiego raka jajnika.
To przeciwciało anty-TMPK, klon 1A5.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania kinazy tymidylanowej.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Thymidylate Kinase/TMPK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5702791SAB4500674HPA042719
description
clone 1A5.1, from mouse
description
-
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... TK1(7083)
Gene Information
human ... TK1(7083)
Gene Information
human ... DTYMK(1841)
Gene Information
human ... DTYMK(1841)
clone
1A5.1, monoclonal
clone
0V8O2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)