Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
10A8.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOX4(50507)
General description
Immunogen
Application
Apoptosis & Cancer
Toxicology & Drug Resistance
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NOX4 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description culture supernatant, clone 10A8.1, from mouse | description from rabbit | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description - |
| clone 10A8.1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form culture supernatant | antibody form purified antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form - |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse, human, rat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... NOX4(50507) | Gene Information human ... NOX4(50507) | Gene Information human ... NOX4(50507) | Gene Information human ... NOX4(50507) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?