Przejdź do
MABC663
Przeciwciało anty-TICAM1, klon 3D5.1
clone 3D5.1, from mouse
Synonim(y):
TICAM1, TIR domain-containing adapter molecule 1, TICAM-1, Proline-rich, vinculin and TIR domain-containing protein B, Putative NF-kappa-B-activating protein 502H, Toll-interleukin-1 receptor domain-containing adapter protein inducing interferon beta, My
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3D5.1, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3D5.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TICAM1(148022)
General description
Cząsteczka adaptorowa zawierająca domenę TIR 1 (UniProt Q8IUC6), znana również jako MyD88-3, bogate w prolinę, winkulina i białko B zawierające domenę TIR, białko aktywujące NF-kB 502H, TICAM-1, adaptor zawierający domenę TIR indukujący interferon-b, białko adaptorowe zawierające domenę TIR indukujące IFN-b, białko adaptorowe zawierające domenę receptora Toll-interleukiny-1 indukujące interferon b) jest kodowana przez gen TICAM1 u ludzi. TCAM-1/TRIF/MyD88-3 jest cząsteczką adaptorową, która pośredniczy w zależnej od receptora Toll-podobnego 3 (TLR3) aktywacji NF-kB i ekspresji cytokin. Po rozpoznaniu dwuniciowego RNA, TLR3 rekrutuje TRIF, który z kolei wiąże się z czynnikiem 3 związanym z receptorem TNF (TRAF3) w celu aktywacji dwóch kinaz związanych z kinazą Ik-B (IKK), kinazy wiążącej TANK 1 (TBK1) i IKKi. Te dwie kinazy fosforylują czynnik regulacyjny interferonu 3/7 (IRF3/7), powodując indukcję interferonów typu I (IFN) i ekspresję genów indukowanych przez IFN. TICAM-1 może również pośredniczyć w aktywacji NF-kB poprzez białko oddziałujące z receptorem 1 (RIP1) i TRAF6. Doniesiono, że ludzki enterowirus 68 (EV68) wyłącza sygnalizację szlaku TLR3 poprzez rozszczepianie TRIF w zakażonych komórkach.
~76 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu TICAM1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TICAM1 w ludzkiej tkance wątroby.
Analiza immunocytochemiczna: 20 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TICAM1 w komórkach HeLa i A431.
Przeciwciało anty-TICAM1, klon 3D5.1 jest przeciwciałem przeciwko TICAM1 do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii i immunocytochemii.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TICAM1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA042460HPA055421SAB5700700
description
clone 3D5.1, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... TICAM1(148022)
Gene Information
human ... TICAM1(148022)
Gene Information
human ... TICAM1(148022)
Gene Information
human ... TICAM1(148022)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
3D5.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)