Przejdź do
MABC708
Przeciwciało anty-SND1, klon 2D7
ascites fluid, clone 2D7, from mouse
Synonim(y):
Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1, 100 kDa coactivator, EBNA2 coactivator p100, Tudor domain-containing protein 11, p100 co-activator, SND1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D7, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2D7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SND1(27044)
General description
Białko 1 zawierające domenę nukleazy gronkowcowej, znane również jako koaktywator 100 kDa lub koaktywator EBNA2 p100 lub białko 11 zawierające domenę Tudora lub koaktywator p100 i kodowane przez nazwę genu SND1 lub TDRD11, odgrywa ważną rolę w regulacji aktywności MYB przez PIM1 i działa jako aktywator transkrypcyjny EBNA-2. SND1 oddziałuje również z EAV, NSP1, GTF2E1 i GTF2E2 oraz tworzy trójskładnikowy kompleks z STAT6 i POLR2A. SND1 jest zlokalizowany w cytoplazmie, a w komórkach stymulowanych IL-4 SND1 kolokalizuje ze STAT6 w jądrze. SND1 odgrywa ważną rolę w składaniu transkryptomu STAT6 i stymuluje transkrypcję zależną od IL-4 poprzez pośredniczenie w interakcji między STAT6 i CBP.
Zaobserwowano ~102 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego SND1 wyrażony w E. Coli
Application
Przeciwciało anty-SND1, klon 2D7 wykrywa poziom SND1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w SND1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Tumor Markers
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa, Jurkat, HepG2, and SMMC-7721 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected SND1 in HeLa, Jurkat, HepG2, and SMMC-7721 cell lysates.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF215MABC684MABD172
description
ascites fluid, clone 2D7, from mouse
description
clone 021, 1 mg/mL, from mouse
description
ascites fluid, clone 6F5, from mouse
description
ascites fluid, clone 3F3, from mouse
clone
2D7, monoclonal
clone
021, monoclonal
clone
6F5, monoclonal
clone
3F3, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... SND1(27044)
Gene Information
human ... NOD1(10392)
Gene Information
human ... SOD1(6647)
Gene Information
human ... THAP11(57215)
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)