Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
SL13, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, rat
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
activity assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła indukowaną zawałem mięśnia sercowego/MI infiltrację aminopeptydazy N/CD13-dodatnich komórek dendrytycznych w tkance serca myszy (Pereira, F.E., et al. (2013) Cardiovasc. Res. 100(1):74-83).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła regulację w górę aminopeptydazy N/CD13 w tkance serca myszy po indukcji zawału mięśnia sercowego (MI) (Pereira, F.E., et al. (2013) Cardiovasc. Res. 100(1):74-83).
Analiza testu aktywności: W reprezentatywnej partii zaobserwowano aminopeptydazę N/CD13 blokującą przemieszczanie się monocytów (Subramani, J., et al. (2014). J. Immunol. 191(7):3905-3912).
Analiza testu aktywności: W reprezentatywnej partii zaobserwowano, że aminopeptydaza N/CD13 blokuje adhezję do matrigelu mysich komórek satelitarnych WT (Rahman. M.M., et al. (2014). Stem Cells. 32(6):1564-1577).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła aminopeptydazę N/CD13 w pierwotnych komórkach satelitarnych mięśni (Rahman. M.M., et al. (2014). Stem Cells. 32(6):1564-1577).
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Aminopeptidase N/CD13 in 10 µg of mouse kidney tissue lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description clone RM403, affinity purified immunoglobulin | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone WM15 |
| clone monoclonal, SL13 | clone recombinant monoclonal, RM403, monoclonal | clone recombinant monoclonal | clone WM15, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity nonhuman primates, human |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| technique(s) western blot: suitable, activity assay: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:100- 1:200, western blot: 1:1000-1:2000 | technique(s) flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, ELISA: suitable | technique(s) flow cytometry: 4 μg/mL |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?