Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2F12H4, monoclonal
species reactivity
mouse, human (Harada, A., et al. (2009). Hybridoma, 26:6. Hyb.2009.0039)
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pax7(18509)
General description
Obliczony MW PAX7 wynosi 55 kDa; jednak ekspresja PAX7 może mieć wiele izoform. (Robert B., et al. (2008). Physiol. Genomics 33:41-49.)
Immunogen
Application
komórek mięsaka Ewinga. Przeciwciała są wykrywane za pomocą Alexa Fluor™ 488 sprzężonego anty-szczurzego IgG. Każda próbka jest wybarwiona hoechstem (Harada, A., et al. (2009). Hybridoma, 26:6. Hyb.2009.0039).
Stem Cell Research
Transcription Factors
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat tkanki mózgowej płodu myszy
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PAX7 in 10 µg of mouse fetal brain tissue lysate.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 2F12H4, from rat | description clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse, human (Harada, A., et al. (2009). Hybridoma, 26:6. Hyb.2009.0039) | species reactivity mouse | species reactivity human, bovine, horse, dog | species reactivity bovine, rabbit, human, guinea pig, mouse, dog, rat |
| clone 2F12H4, monoclonal | clone 3C9, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information mouse ... Pax7(18509) | Gene Information human ... PAX7(5081) | Gene Information human ... PAX7(5081) | Gene Information human ... PAX7(5081) |
| biological source rat | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?