Przejdź do
MABE1072
Przeciwciało anty-CtIP, klon 11-1
clone 11-1, from mouse
Synonim(y):
CtBP-interacting protein, CtIP, Retinoblastoma-binding protein 8, RBBP-8, Retinoblastoma-interacting protein and myosin-like, RIM, Sporulation in the absence of SPO11 protein 2 homolog, SAE2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11-1, monoclonal
Application:
IHC, WB, affinity chromatography, immunodepletion
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11-1, monoclonal
species reactivity
frog, mouse, human
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunodepletion: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RBBP8(5932)
General description
Endonukleaza DNA RBBP8 (UniProt: Q99708; znana również jako białko oddziałujące z CtBP, CtIP, białko wiążące retinoblastomę 8, RBBP-8, białko oddziałujące z retinoblastomą i podobne do miozyny, RIM, Sporulacja przy braku homologu białka SPO11 2, SAE2) jest kodowana przez gen RBBP8 (znany również jako CTIP) (Gene ID: 5932) u człowieka. RBBP-8 jest endonukleazą, która współpracuje z kompleksem MRE11-RAD50-NBN (MRN) w przetwarzaniu mejotycznych i mitotycznych pęknięć podwójnej nici (DSB), zapewniając zarówno resekcję, jak i wewnątrzchromosomalne połączenie złamanych końców. RBBP8 jest fosforylowany po uszkodzeniu DNA (w Thr859) przez ATR, a ta fosforylowana forma wiąże się z chromatyną, aby zainicjować resekcję. Forma niefosforylowana nie wiąże się z chromatyną. Doniesiono, że aktywność ATM jest wymagana do wczesnego etapu resekcji, prowadząc do aktywacji ATR, fosforylacji CtIP i akumulacji CtIP na chromatynie. RBBP8 funkcjonuje za kompleksem MRN i promuje aktywację ATR oraz jego rekrutację do DSBs w fazie S/G2, ułatwiając generowanie ssDNA. Jest zlokalizowany głównie w jądrze i oddziałuje z CTBP, z C-końcowymi (BRCT) domenami BRCA1 oraz z białkiem retinoblastoma. Poprzez interakcję z BCRA1 moduluje regulację transkrypcji, naprawę DNA i kontrolę punktu kontrolnego cyklu komórkowego. Wiadomo, że mutacje w genie RBBP8 powodują zespół Seckela 2, autosomalne recesywne zaburzenie charakteryzujące się proporcjonalną karłowatością o początku prenatalnym związaną z niską masą urodzeniową, opóźnieniem wzrostu, ciężką mikrocefalią i upośledzeniem umysłowym.
Zaobserwowano ~120 kDa; obliczono 101,94 kDa.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło CtIP w normalnej ludzkiej tkance migdałków i ludzkiej tkance raka trzustki.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CtIP w aplikacjach Western Blotting (Peterson, S.E., et. al. (2011). J Cell Biol. 194(5):705-20; Peterson, S.E., et. al. (2013). Mol Cell. 49(4):657-67).
Analiza immunodeplecji: Reprezentatywna partia wykryła CtIP w aplikacjach Immunodepletion (Peterson, S.E., et. al. (2011). J Cell Biol. 194(5):705-20; Peterson, S.E., et. al. (2013). Mol Cell. 49(4):657-67).
Analiza oczyszczania metodą immunopowinowactwa: Reprezentatywna partia wykryła CtIP w zastosowaniach Immunoaffinity Purification (Peterson, S.E., et. al. (2011). J Cell Biol. 194(5):705-20; Peterson, S.E., et. al. (2013). Mol Cell. 49(4):657-67).
Przeciwciało anty-CtIP, klon 11-1, nr kat. MABE1072, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko CtIP i zostało użyte w immunodeplecji, immunohistochemii (parafina), oczyszczaniu metodą immunopowinowactwa i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 11-1 specyficznie wykrywa białko oddziałujące z CtBP w ludzkich migdałkach i trzustce.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human tonsil tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CtIP in human tonsil tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)