Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026Szczegóły
biological source
hamster
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
HMG1-5H6, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HMGB1(3146)
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła HMGB1 w komórkach RAW264.7 poddanych działaniu Cytofix/Cytoperm. (Zdjęcie dzięki uprzejmości dr Hideo Yagita, Juntendo University School of Medicine).
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat komórek NIH/3T3
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected HMGB1 on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone HMG1-5H6, from hamster | description affinity isolated antibody | description - | description clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| Gene Information human ... HMGB1(3146) | Gene Information human ... HMGB1(3146) | Gene Information human ... HMGB1(3146) | Gene Information human ... HMGB1(3146) |
| species reactivity rat, mouse, human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone HMG1-5H6, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 2F6, monoclonal |
| biological source hamster | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?