Przejdź do
MABE1886
Przeciwciało anty-BMAL1 (ARNTL), klon B1BH2
clone B1BH2, from mouse
Synonim(y):
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, BMAL1b′, Brain and muscle ARNT-like 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
B1BH2, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
B1BH2, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Arntl(374115)
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
General description
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1 (UniProt: Q9I8T7; znane również jako BMAL1b′, Brain and muscle ARNT-like 1, cBMAL1) jest kodowane przez gen ARNTL (znany również jako BMAL1) (Gene ID: 374115) u kurczaka. BMAL1 ulega ekspresji w szyszynce i siatkówce i wykazuje maksymalne poziomy między ZT13 i ZT16 podczas cyklu światło/ciemność. BMAL1 jest aktywatorem transkrypcyjnym, który tworzy podstawowy składnik zegara okołodobowego. Składniki te obejmują ARNTL/BMAL1, CLOCK, NPAS2, ARNTL2/BMAL2, PER1, PER2, PER3, CRY1 i CRY2. CLOCK lub NPAS2 i ARNTL/BMAL1 lub ARNTL2/BMAL2 tworzą dodatnią kończynę pętli sprzężenia zwrotnego. Działają one w formie heterodimeru i aktywują transkrypcję podstawowych genów zegara i genów kontrolowanych przez zegar, które są zaangażowane w kluczowe procesy metaboliczne. PER1/2/3 i CRY1/2 działają jako represory transkrypcji i tworzą ujemną część pętli sprzężenia zwrotnego. Oddziałują z heterodimerem CLOCK|NPAS2-ARNTL/BMAL1|ARNTL2/BMAL2 hamując jego aktywność. BMLA1 wykazuje wysoką ekspresję w dorosłym mózgu, mięśniach szkieletowych i sercu. Przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą, a to nukleocytoplazmatyczne przemieszczanie jest niezbędne do jądrowej akumulacji CLOCK, transkrypcji genów docelowych i degradacji heterodimeru CLOCK-ARNTL/BMAL1. BMLA1 jest fosforylowany po dimeryzacji z CLOCK, a ta fosforylacja zwiększa jego aktywność transkrypcyjną i zmniejsza stabilność heterodimeru CLOCK-ARNTL/BMAL1 poprzez promowanie jego degradacji. Myszy pozbawione BMAL1 mają problemy reprodukcyjne, zmniejszoną aktywność lokomotoryczną i przedwczesne starzenie się.
Zaobserwowano ~75 kDa; obliczono 69,44 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Sprzężony z MBP rekombinowany fragment odpowiadający 56 aminokwasom z N-końcowego regionu BMAL1 kurczaka.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła BMAL1 (ARNTL) w zastosowaniach immunoprecypitacji chromatyny (Yoshitane, H., et. al. (2014). Mol Cell Biol. 34(10):1776-87).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła BMAL1 (ARNTL) w aplikacjach Western Blotting (Yoshitane, H., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(13):3675-86; Yoshitane, H., et. al. (2012). EMBO Rep. 13(5):455-61).
Anti-BMAL1 (ARNTL), klon B1BH2, nr kat. Nr kat. MABE1886, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko ARNT-like 1 (BMAL1) w mózgu i mięśniach i zostało przetestowane do stosowania w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon B1BH2 specyficznie wykrywa ARNT-podobny do mózgu i mięśni 1 (BMAL1). Celuje w epitop w obrębie 56 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BMAL1 (ARNTL) in NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB2204SAB4300614SAB5702982
description
clone B1BH2, from mouse
description
serum, from guinea pig
description
affinity isolated antibody
description
-
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat
clone
B1BH2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4F5N3, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
chicken ... Arntl(374115)
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Gene Information
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Gene Information
human ... ARNTL(406)
Gene Information
human ... ARNTL(406)
biological source
mouse
biological source
guinea pig
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)