Przejdź do
MABE270
Przeciwciało anty-fosfo STAT6 (Tyr641), klon 19E2.1
clone 19E2.1, from mouse
Synonim(y):
Signal transducer and activator of transcription 6, IL-4 Stat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
19E2.1, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
FACS, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
19E2.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr641)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
General description
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 6 (STAT6) przekazuje sygnały z zewnątrzkomórkowych cytokin podczas odporności adaptacyjnej, a ostatnio stwierdzono, że jest ważny we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na infekcję wirusową. STAT6 jest również zaangażowany w tłumienie Th1 i Th17 w nefrytogennej odpowiedzi immunologicznej. Konsekwencja aktywności STAT6 została powiązana z patogenezą chorób autoimmunologicznych i stwierdzono, że jest aktywnie importowana do jądra.
~165 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Fosforylowany (Tyr641)
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu STAT6 fosforylowanemu w (Tyr641).
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło STAT6 w ludzkich leukocytach krwi obwodowej.
Przeciwciało anty-fosfo STAT6 (Tyr641), klon 19E2.1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosfo STAT6 (Tyr641) znanego również jako transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 6, IL-4 Stat i zostało zatwierdzone w WB, FC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje STAT6 fosforylowany przy (Tyr641).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek NIH/3T3 traktowane i nietraktowane PDGF
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysates treated and untreated with PDGF.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STAT6 on 10 µg of PDGF untreated and treated NIH/3T3 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4300331HPA001861SAB4300038
description
clone 19E2.1, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... STAT6(6778)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
19E2.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)