Przejdź do
MABE328
Przeciwciało anty-MeCP2, klon 4H7
clone 4H7, from rat
Synonim(y):
Methyl-CpG-binding protein 2, MeCp-2 protein, MeCp2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4H7, monoclonal
Application:
ChIP, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
3
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4H7, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Mecp2(17257)
General description
Metylotransferazy DNA metylują pozycję 5 cytozyny w kontekście dinukleotydów CpG. Metylacja DNA ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju embrionalnego, imprintingu i inaktywacji chromosomu X. Białka wiążące metyl CpG (MeCP) specyficznie rozpoznają metylowane regiony DNA. Tłumią transkrypcję zarówno bezpośrednio, jak i poprzez asocjację ze znanymi białkami korepresorowymi, które obejmują członków rodzin białek deacetylaz histonowych.
Zaobserwowano ~75 kDa. Uniprot opisuje izoformę wytwarzaną przez alternatywny splicing o masie ~55 kDa Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 53 kDa, jednak MeCP2 zaobserwowano między ~75-100 kDa w western blotach (Jost, K. L., et al. (2011). PLoS ONE. 6(11):e26499).
Immunogen
Epitop: C-terminus
Pełnej długości, znakowany strepem N-terminus szczurzego MeCP2.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium do wykrycia MeCP2 w różnych lizatach komórek całego mózgu myszy (Jost, K. L., et al. (2011). PLoS ONE. 6(11):e26499).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do wykrycia MeCP2 w różnych ekstraktach jądrowych mózgu myszy WT, ale nie w MeCP2 knockout (Jost, K. L., et al. (2011). PLoS ONE. 6(11):e26499).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium do wykrycia MeCP2 w różnych komórkach C2C12 transfekowanych GFP-meCP2 (Jost, K. L., et al. (2011). PLoS ONE. 6(11):e26499).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium do wykrycia MeCP2 w różnych wycinkach tkanki mózgowej myszy WT, ale nie w wycinkach tkanki mózgowej MeCP2 hemizygotycznych null (Jost, K. L., et al. (2011). PLoS ONE. 6(11):e26499).
To przeciwciało MeCP2 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IHC, ICC, ChIP i IP do wykrywania białka MeCP2
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec MeCP2, który został zmapowany epitopowo między aminokwasami 310-492.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy z tkanki mózgowej myszy
Evaluated by Western Blot in mouse brain tissue nuclear extract.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MeCP2 in 10 µg of mouse brain tissue nuclear extract.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9317M6818M7443
description
clone 4H7, from rat
description
~0.6 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone Mec-168, purified from hybridoma cell culture
description
clone Men-8, purified from hybridoma cell culture
Gene Information
mouse ... Mecp2(17257)
Gene Information
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Gene Information
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Gene Information
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat, monkey
clone
4H7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
Mec-168, monoclonal
clone
Men-8, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)