Przejdź do
MABE60
Przeciwciało anty-BRG1, klon 3G4
clone 3G4, from rat
Synonim(y):
Transcription activator BRG1, ATP-dependent helicase SMARCA4, BAF190A, BRG1-associated factor 190A, hSNF2b, Mitotic growth and transcription activator, Protein brahma homolog 1, Protein BRG-1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3G4, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
3
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3G4, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMARCA4(6597)
General description
Aktywator transkrypcji BRG1 (UniProt P51532; znany również jako ATP-zależna helikaza SMARCA4, BAF190A, BRG1-associated factor 190A, hSNF2b, Mitotic growth and transcription activator, Protein brahma homolog 1, Protein BRG-1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 4) jest kodowany przez gen SMARCA4 (znany również jako BAF190A, BRG1, MRD16, RTPS2, SNF2B, SNF2L4) (Gene ID 6597) u człowieka. Kompleksy remodelujące chromatynę podobne do SWI/SNF BRG1/BRM-associated factor (BAF) napędzają zmiany konformacyjne nukleosomów w sposób zależny od ATP i odgrywają ważną rolę w progresji cyklu komórkowego, naprawie DNA i rozwoju. Kompleksy SWI/SNF zawierają 10-12 wymiennych podjednostek, z BRG1/SMARCA4 lub BRM/SMARCA2 jako podjednostką ATPazy. Wykazano również, że Brg1 utrzymuje represję regulatorów rozwoju innych niż mezoderma, w której pośredniczy Polycomb. Nokaut Brg1 prowadzi do zaburzenia różnicowania kardiomiocytów mysich ESC i rozregulowania ekspresji genów specyficznych dla linii podczas indukcji mezodermy.
~185 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu BRG1.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła BRG1 (SMARCA4) w lizatach komórek monocytarnych białaczki ludzkiej THP-1 (Cruickshank, V.A., et al. (2015). PLoS One. 10(11):e0142806).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność euchromatyny jądrowej BRG1 w mysich mioblastach C2C12 (Ohkawa, Y., et al. (2009). Hybridoma (Larchmt). 28(6):463-466).
Przeciwciało anty-BRG1, klon 3G4 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania BRG1, znanego również jako czynnik 190A związany z BRG1, SNF2-podobny 4 i SNF2-BETA, i zostało zatwierdzone w zastosowaniach immunocytochemicznych i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Transcription Factors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BRG1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE121ZMS1177SAB5701401
description
clone 3G4, from rat
description
clone 20C3.2, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
-
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, rat, mouse
clone
3G4, monoclonal
clone
20C3.2, monoclonal
clone
20C3.2, recombinant monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
-
Gene Information
human ... SMARCA4(6597)
Gene Information
human ... SMARCA4(6597)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SMARCA4(6597)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)