Przejdź do
MABE866
Przeciwciało anty-Mad2, klon AS55-A12
clone AS55-A12, from mouse
Synonim(y):
Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2A, HsMAD2, Mitotic arrest deficient 2-like protein 1, MAD2-like protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AS55-A12, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
5
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AS55-A12, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAD2L1(4085)
General description
Mad2, znane również jako MAD2, MAD2L1 lub białko punktu kontrolnego montażu wrzeciona mitotycznego MAD2A, jest białkiem punktu kontrolnego montażu wrzeciona mitotycznego. Punkt kontrolny wrzeciona zapewnia, że wszystkie chromosomy są wyrównane na płytce metafazy przed rozpoczęciem anafazy, co oznacza, że wszystkie chromosomy są przymocowane do wrzeciona przed rozpoczęciem anafazy. Punkt kontrolny wrzeciona zostaje uruchomiony, gdy chromosomy nie są wyrównane. Mad2 wiąże się wówczas z kompleksem promującym anafazę (APC) i CDC20. Kompleks ten zapobiega przejściu komórki w anafazę i ostatecznie śmierci komórki lub chorobie.
~23 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiemu Mad2.
Application
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Mad2 w lizacie komórek HeLa (Santaguida, S., et al. (2011). EMBO J. 30(8):1508-1519.).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Mad2 w komórkach PtK1 transfekowanych Alexa-Mad2 (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Mad2 w komórkach HeLa transfekowanych pCMV wyrażającym Mad2 znakowany myc typu dzikiego i pewne mutacje Mad2 znakowanego myc (ten mutant nie wiąże się z rdzeniem Mad1/Mad2) (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
Przeciwciało anty-Mad2, klon AS55-A12 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko MAD2 i zostało przetestowane w Western Blotting i Immunofluorescencji.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Mad2 in 10 µg of HEK293 cell lyate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA003348SAB5700978ZRB1995
description
clone AS55-A12, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... MAD2L1(4085)
Gene Information
human ... MAD2L1(4085)
Gene Information
human ... MAD2L1(4085)
Gene Information
human ... MAD2L1(4085)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
purified antibody
clone
AS55-A12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
1E9, recombinant monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)