Przejdź do
MABE889
Przeciwciało anty-ADAR2, klon 1.3.1
clone 1.3.1, from mouse
Synonim(y):
Double-stranded RNA-specific editase 1, RNA-editing deaminase 1, RNA-editing enzyme 1, dsRNA adenosine deaminase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1.3.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1.3.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ADARB1(104)
General description
Specyficzna dla dwuniciowego RNA deaminaza 1, deaminaza edytująca RNA 1, enzym edytujący RNA 1 lub deaminaza adenozyny dsRNA, kodowana przez ludzki gen ADARB1/ ADAR2, DRADA2, RED1 jest enzymem, który katalizuje deaminację adenozyny w dsRNA do inozyny w etapie zwanym edycją RNA od A do I. Edycja ta zmienia ekspresję genów poprzez zmianę użycia kodonów i miejsc splicingu, a także zmianę ogólnej stabilności RNA. Jak dotąd wykazano, że enzym ten edytuje i destabilizuje geny związane z rakiem, a także funkcjonalne receptory neuroprzekaźników i białka kanałowe. Co ciekawe, jego aktywność wydaje się hamować proliferację i migrację komórek w niektórych komórkach oraz promować egzocytozę i metabolizm w innych, co prawdopodobnie ma zróżnicowany wpływ na poszczególne ważne mRNA. Wysoka ekspresja w mózgu, sercu z niższą ekspresją w tkankach płuc, nerek i wątroby. Co ciekawe, edycja RNA koreluje ze stopniem złośliwości guzów, przy czym guzy o wysokim stopniu złośliwości wykazują niższą edycję.
~80 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi ludzkiego ADAR2.
Application
Przeciwciało anty-ADAR2, klon 1.3.1 wykrywa poziom ADAR2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w ADAR2.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAR2 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200142SAB4500090SAB2100052
description
clone 1.3.1, from mouse
description
clone ADAR2-8, purified from hybridoma cell culture
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... ADARB1(104)
Gene Information
human ... ADARB1(104)
Gene Information
human ... ADARB1(104)
Gene Information
human ... ADARB1(104)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
1.3.1, monoclonal
clone
ADAR2-8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)