Przejdź do
MABE89
Przeciwciało anty-Brm, klon 1H7A10
clone 1H7A10, from rat
Synonim(y):
SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, ATP-dependent helicase SMARCA2, probable global transcription activator SNF2L2, sucrose nonfermenting 2-like protein 2, SNF2/SWI2-like protein 2, SWI/SNF-r
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1H7A10, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1H7A10, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMARCA2(6595)
General description
BAF190B (BRG1-associated factor 190B), znany również jako homolog białka brahma (Brm) i SNF2-alfa, funkcjonuje jako koaktywator transkrypcji. Białko to zawiera domenę helikazy i jest członkiem rodziny białek SWI/SNF i jest częścią kompleksu remodelującego chromatynę SWI-SNF. Kompleks SWI-SNF bierze udział w aktywacji transkrypcji poprzez przebudowę struktury nukleosomów w sposób zależny od ATP. Ten duży kompleks zawiera wiele białek. BAF190 (Brm) i Brg-1 (SNF2-beta) są podjednostkami ATPazy kompleksu SWI-SNF ssaków. Uważa się, że Brm, Brg-1, Ini1 (integrase interactor 1 lub SNF5), BAF155 (SRG3) i BAF170 stanowią funkcjonalny rdzeń kompleksu SWI-SNF. Uważa się, że inne podjednostki kompleksu odgrywają role regulacyjne. hSNF2L i hSNF2H wydają się być homologami Drosophila ISWI, ATPazy związanej z Brm, która jest obecna w kompleksach remodelujących chromatynę innych niż SWI/SNF, w tym NURF (czynnik remodelujący nukleosomy).
Zaobserwowano ~140-180 kDa. W niektórych lizatach odnotowano niescharakteryzowane pasma o niższej masie cząsteczkowej, które mogą reprezentować warianty splicingu i/lub produkty degradacji. Patrz Batsché E, Yaniv M, Muchardt C. Nat Struct Mol Biol. 2006 Jan;13(1):22-29.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające aminokwasom 48-214 mysiego Brm.
Application
Immunocytochemia:
Reprezentatywna partia tego przeciwciała została zgłoszona do pracy w IC przy użyciu komórek C2C12 (Yasuyuki Ohkawa, SSP Stem Cell Unit, Faculty of Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japonia).
Immunohistochemia:
Reprezentatywna partia tego przeciwciała została zgłoszona do pracy w IHC przy użyciu mysiego embrionalnego i postnatalnego mózgu (Yasuyuki Ohkawa, SSP Stem Cell Unit, Faculty of Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japonia).
Użyj przeciwciała anty-Brm, klon 1H7A10 (szczurze przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, IHC w celu wykrycia Brm znanego również jako zależna od ATP helikaza SMARCA2 lub białko podobne do SNF2/SWI2 2.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje BAF190B znany również jako Brm
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy K562
Evaluated by Western Blot in K562 nuclear extract.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Brm on 10 µg of K562 nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA029981ZRB1532WH0006595M6
description
clone 1H7A10, from rat
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
clone
1H7A10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3E14, recombinant monoclonal
clone
2D12, monoclonal
Gene Information
human ... SMARCA2(6595)
Gene Information
human ... SMARCA2(6595)
Gene Information
human ... SMARCA2(6595)
Gene Information
human ... SMARCA2(6595)
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)