Przejdź do
MABE960
Przeciwciało anty-Fox1, klon A2BP1
clone A2BP1, from rat
Synonim(y):
RNA binding protein fox-1 homolog 1, Ataxin-2-binding protein 1, Fox-1 homolog A, Hexaribonucleotide-binding protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
A2BP1, monoclonal
Application:
ICC, IF, IHC (p)
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A2BP1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RBFOX1(54715)
mouse ... Rbfox3(52897)
General description
42,78/44,79/40,01/42,08/42,40 kDa (izoforma ludzka 1/2 (gamma)/3/4 (alfa)/5 (beta)) i 42,68/40,49/44,73/40,71/40,29/42,34/38,92 kDa (izoforma mysia 1 (A016)/2/3 (A713)/4/5 (A030)/6 (A715)/7 (A704)).
Białko wiążące RNA fox-1 homolog 1 (UniProt Q9NWB1; znane również jako białko wiążące ataksynę-2 1, Fox-1 homolog A, białko wiążące heksaribonukleotydy 1) jest kodowane przez gen RBFOX1 (znany również jako A2BP, A2BP1, FOX1, HRNBP1) (Gene ID 54715) u człowieka. Rodzina czynników splicingowych wiążących RNA Fox (Rbfox) składa się z trzech członków, Rbfox1 (Fox-1 lub A2BP1), Rbfox2 (Fox-2 lub RBM9) i Rbfox3 (Fox-3, HRNBP3 lub NeuN). Białka Rbfox regulują splicing wielu transkryptów neuronalnych (pre-mRNA) poprzez wiązanie sekwencji (U)GCAUG w intronach flankujących alternatywne egzony. Motyw (U)GCAUG, który znajduje się poniżej alternatywnego eksonu, generalnie promuje zależne od Rbfox włączenie eksonu, podczas gdy motyw powyżej zwykle hamuje włączenie eksonu. Sam transkrypt Rbfox1 podlega alternatywnemu splicingowi w odpowiedzi na przewlekłą depolaryzację komórek, co skutkuje zwiększoną ekspresją jądrowej, aktywnej splicingowo izoformy Rbfox1, co z kolei prowadzi do zwiększonego splicingu transkryptów docelowych białek Rbfox1, w tym receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) 1 (Grin1) i ATPazy wapniowej (Atp2b1), które odgrywają ważną rolę w pobudzeniu neuronów i homeostazie wapnia.
Immunogen
Rekombinowany ludzki Fox1 pełnej długości.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło Fox1 w mysiej korze mózgowej i skrawkach tkanki serca.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia immunobarwiła wyłącznie zróżnicowane neurony, ale nie neuronalne komórki macierzyste, progenitory neuronów, astrocyty lub oligodendrocyty pochodzące z p53-/-Pten+/- mysich przednowotworowych neuronalnych/progenitorowych komórek macierzystych (M-NSC) hodowanych w różnych warunkach różnicowania (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia immunobarwionych postmitotycznych terminalnie zróżnicowanych neuronów w skrawkach mózgu pochodzących od 2-tygodniowych postnatalnych myszy (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła obniżoną immunoreaktywność Fox1 w ponad 90% próbek ludzkich tkanek GBM w porównaniu z normalnymi ludzkimi tkankami mózgowymi (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
Anti-Fox1, klon A2BP1, nr kat. MABE960, jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko Fox1 i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunofluorescencji i immunohistochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało monoklonalne immunobarwiło wyłącznie zróżnicowane neurony, ale nie neuronalne komórki macierzyste, progenitory neuronów, astrocyty lub oligodendrocyty pochodzące z hodowli p53-/-Pten+/- mysich przednowotworowych neuronalnych/progenitorowych komórek macierzystych (M-NSC) (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human cerebellum tissue section.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Fox1 in human cerebellum tissue section.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)