Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5D2.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5D2.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEK2(4751)
General description
Kinaza serynowo-treoninowa Nek2 (EC 2.7.11.1; UniProt P51955; znana również jako HSPK 21, Never in mitosis A-related kinase 2, NimA-like protein kinase 1, NimA-related protein kinase 2, Protein phosphatase 1 regulatory subunit 111) jest kodowana przez gen NEK2 (znany również jako NEK2A, NLK1, PPP1R111, RP67) (Gene ID 4751) u człowieka. Nek2 jest członkiem rodziny kinaz serynowo-treoninowych nigdy nie związanych z mitozą A (NIMA). Nek2 jest zaangażowany w regulację cyklu komórkowego, ekspresję genów oraz utrzymanie struktury i funkcji centrosomalnej. Komórkowe poziomy Nek2 są ściśle regulowane przez cały cykl komórkowy z niecentrosomalnymi szczytami ekspresji Nek2 od fazy S do G2, podczas gdy cytoplazmatyczny Nek2 jest najwyższy w G1, a jądrowy Nek2 jest najwyższy w fazie S i G2, kiedy jest potrzebny do regulacji funkcji centrosomalnej. Podczas interfazy centrosomy są utrzymywane razem przez białkowy łącznik, który łączy centriole macierzystą i potomną. Łącznik ten jest demontowany na początku mitozy w procesie znanym jako rozłączenie centrosomu. Wykazano, że sterylna 20-podobna kinaza ssaków 2 (Mst2) i białko rusztowania Salvador (hSav1) bezpośrednio oddziałują z Nek2A i regulują jego zdolność do lokalizacji w centrosomach, gdzie Nek2A pośredniczy w dysocjacji łącznika poprzez fosforylację centrosomalnych białek łącznikowych C-Nap1 i roottyny. Ponadto, Nek2 reguluje również ekspresję genów poprzez fosforylację czynnika splicingowego SRSF1. Ekspresja Nek2 jest podwyższona w wielu różnych nowotworach, w tym w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B i szpiczaku mnogim.
Zaobserwowano ~52/44 kDa (51,8 kDa/Nek2A (izoforma 1), 44,9 kDa/Nek2B (izoforma 2), 38,8 kDa/izoforma 3, 50,9 kDa/Nek2C (izoforma 4 lub Nek2A-T), obliczono). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-końcowa połowa
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające N-końcowi ludzkiej kinazy białkowej Ser/Thr Nek2.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło kinazę białkową Ser/Thr Nek2 w 10 µg lizatów komórek MOLT-4 i HL-60.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło kinazę białkową Ser/Thr Nek2 w komórkach HeLa, NIH/3T3 i HUVEC.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło kinazę białkową Ser/Thr Nek2 w komórkach HeLa, NIH/3T3 i HUVEC.
To przeciwciało anty-Ser/Thr kinazy białkowej Nek2, klon 5D2.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii do wykrywania kinazy białkowej Ser/Thr Nek2.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Nuclear Receptors
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi czterema splicowanymi izoformami ludzkiej kinazy białkowej Ser/Thr Nek2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ser/Thr-protein kinase Nek2 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ser/Thr-protein kinase Nek2 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?