Merck
MABF141D
Przeciwciało anty-TIGIT (mysz), APC, klon 1G9
clone 1G9, from mouse, Allophycocyanin conjugate
Synonim(y):
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and transmembrane domain-containing protein 3, TIGIT
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tigit(100043314)
Opis ogólny
Przeciwciało 1G9 reaguje z mysim TIGIT (T cell Ig and ITIM domain), 26 kDa członkiem rodziny receptorów CD28, który według doniesień reguluje aktywację receptora komórek T (TCR). W rodzinie receptorów CD28 znajdują się te, które mają aktywność współstymulującą, takie jak CD28 i CTLA-4, a także niedawno zidentyfikowane receptory, takie jak TIGIT, które mają dostarczać sygnały współhamujące. TIGIT ulega ekspresji i regulacji na aktywowanych limfocytach T, a także na limfocytach T pamięci i regulatorowych. Po zaangażowaniu przez jego ligandy, CD112 i CD155, sygnalizacja TIGIT hamuje proliferację komórek T i tłumi odpowiedzi komórek T, bez wywoływania delecji komórek. Drugim hamującym efektem sygnalizacji TIGIT jest wytwarzanie immunoregulacyjnych komórek dendrytycznych, które wydzielają IL-10 i TGF-beta w celu dalszego hamowania funkcji komórek T. Przeciwciało 1G9 może być stosowane do analizy cytometrycznej przepływu TIGIT, który ulega ekspresji na bardzo wysokim poziomie na komórkach regulatorowych T (Tregs) i aktywowanych konwencjonalnych komórkach T, a także komórkach T pamięci i komórkach NK.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Anti-TIGIT (mouse), APC, clone 1G9 Antibody to przeciwciało przeciwko TIGIT do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Komentarz do analizy
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected TIGIT in one million C57Bl/6 splenocytes.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.