Przejdź do
MABF142A
Przeciwciało anty-Ly-6G (mysz), APC-Cy7, klon 1A8
clone 1A8, from rat, APC-Cy7
Synonim(y):
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
714,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
APC-Cy7
Clone:
1A8, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
714,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
APC-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A8, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
General description
Przeciwciało 1A8 wiąże się z mysim Ly-6G, powszechnie znanym jako Gr-1, członkiem nadrodziny Ly-6 białek powierzchniowych zakotwiczonych w GPI, odgrywających rolę w sygnalizacji komórkowej i adhezji komórek. Gr-1 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju i dojrzewania komórek w linii mieloidalnej i ulega ekspresji na różnych etapach i poziomach na monocytach, makrofagach, granulocytach i neutrofilach obwodowych. U myszy przeciwciało 1A8 jest zwykle stosowane w połączeniu z przeciwciałem znakującym makrofagi M1/70 (anty-CD11b) do analizy fenotypowej monocytów, makrofagów i granulocytów.
Application
To przeciwciało anty-Ly-6G (mysie), APC-Cy7, klon 1A8 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania Ly-6G.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF142CMABF736MABF737
description
clone 1A8, from rat, APC-Cy7
description
clone 1A8, from rat, PE-Cy7
description
clone 1A8, 0.2 mg/mL, from rat
description
clone 1A8, 0.5 mg/mL, from rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
conjugate
APC-Cy7
conjugate
PE-Cy7
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
FITC conjugate
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)