Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 714,00 zł |
100 μg | Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
714,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026Szczegóły
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
redFluor® 710
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TER-119, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ly76(104231)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected TER-119 in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone TER-119, from rat, redFluor® 710 | description clone TER-119, from rat, PE | description clone TER-119, from rat, violetFluor® 450 | description clone TER-119, from rat, FITC conjugate |
| conjugate redFluor® 710 | conjugate PE | conjugate violetFluor® 450 | conjugate FITC conjugate |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| clone TER-119, monoclonal | clone TER-119, monoclonal | clone TER-119, monoclonal | clone TER-119, monoclonal |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| Gene Information mouse ... Ly76(104231) | Gene Information mouse ... Ly76(104231) | Gene Information mouse ... Ly76(104231) | Gene Information mouse ... Ly76(104231) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?