Przejdź do
MABF151A
Przeciwciało anty-CD127 (IL-7Ra) (mysz), violetFluor® 450, klon A7R34
clone A7R34, from rat, violetFluor® 450
Synonim(y):
Interleukin-7 receptor subunit alpha (IL-7 receptor subunit alpha or IL-7R subunit alpha or IL-7R-alpha or IL-7RA), CD127, CD127 (IL-7Ra)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
violetFluor® 450
Clone:
A7R34, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
violetFluor® 450
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A7R34, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
General description
Przeciwciało A7R34 jest swoiste dla mysiego CD127, białka o masie powierzchniowej 60-90 kDa, znanego również jako łańcuch alfa receptora interleukiny-7 lub IL-7R alfa. CD127 jest zwykle wyrażany na powierzchni komórki jako heterodimer ze wspólnym łańcuchem gamma (CD132). Kompleks ten działa jako funkcjonalny receptor dla IL-7, cytokiny ważnej w rozwoju komórek T i B oraz w homeostazie dojrzałych komórek T. Druga cytokina znana jako limfopoetyna zrębu grasicy (TSLP) również wiąże się z kompleksem receptora CD127 i łańcuchem TSLPR w celu aktywacji komórek dendrytycznych i jest zaangażowana w rozwój komórek B, alergię i autoimmunizację.Przeciwciało A7R34 może być stosowane jako marker fenotypowy dla CD127 na niedojrzałych komórkach B, na podgrupach tymocytów, które są podwójnie ujemne (CD4-CD8- ) lub pojedynczo dodatnie (CD4+ lub CD8+), a także na niskich poziomach na dojrzałych, obwodowych limfocytach T. CD127 jest kluczowym markerem, stosowanym w połączeniu z CD4 i CD25, w celu rozróżnienia populacji Treg i efektorowych/pamięciowych Treg znanych jako T(REM).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
Anty-CD127 (IL-7Ra) (mysz), violetFluor® 450, klon A7R34 Przeciwciało wykrywa poziom CD127 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF379MABF536MABF540
description
clone A7R34, from rat, violetFluor® 450
description
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
description
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
description
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
PE-Cy7
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
clone
A7R34, monoclonal
clone
A7R34, monoclonal
clone
A7R34, monoclonal
clone
A7R34, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)