Przejdź do
MABF152B
Przeciwciało anty-F4/80 (mysz), APC, klon BM8.1
clone BM8.1, from rat, Allophycocyanin conjugate
Synonim(y):
EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, Cell surface glycoprotein F4/80, EGF-like module receptor 1, EMR1 hormone receptor, F4/80
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
BM8.1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
1
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BM8.1, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
General description
Przeciwciało BM8.1 jest specyficzne dla mysiego antygenu F4/80, białka transbłonowego o masie 125 kDa, które ulega ekspresji przez komórki jednojądrzastego układu fagocytarnego i jest uważane za kluczowy marker dojrzałych komórek makrofagów. F4/80 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju komórek szpikowych i może być regulowany przez niektóre cytokiny w mikrośrodowisku tkankowym. Inne typy komórek wykazujące ekspresję tego antygenu obejmują komórki Langerhansa, komórki Kupffera i podgrupy komórek dendrytycznych. BM8.1 jest szeroko stosowany wraz z przeciwciałami CD115 (c-fms), CD11b i CD11c do identyfikacji komórek mieloidalnych / makrofagów za pomocą cytometrii przepływowej.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze monoklonalne przeciwciało anty-F4/80 (mysie), APC, klon BM8.1, nr kat. Nr kat. MABF1523 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania F4/80.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected F4/80 in one million C57Bl/6 splenocytes stained with FITC Anti-mouse CD11b.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF152EMABF152CMABF153A
description
clone BM8.1, from rat, Allophycocyanin conjugate
description
clone BM8.1, from rat, PE
description
clone BM8.1, from rat, purified by affinity chromatography
description
clone BM8.1, from rat, PerCP-Cy5.5
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE
conjugate
biotin conjugate
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
BM8.1, monoclonal
clone
BM8.1, monoclonal
clone
BM8.1, monoclonal
clone
BM8.1, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)