Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 225,00 zł |
100 tests | Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 757,00 zł |
Informacje o tej pozycji
225,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
redFluor® 710
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
HI30, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone HI30, from mouse, redFluor® 710 | description clone HI30, from mouse, PerCP-Cy5.5 | description clone HI30, from mouse, violetFluor® 450 | description clone HI30 |
| clone HI30, monoclonal | clone HI30, monoclonal | clone HI30, monoclonal | clone HI30, monoclonal |
| Gene Information human ... PTPRC(5788) | Gene Information human ... PTPRC(5788) | Gene Information human ... PTPRC(5788) | Gene Information human ... PTPRC(5788) |
| conjugate redFluor® 710 | conjugate PerCP-Cy5.5 | conjugate violetFluor® 450 | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity nonhuman primates, human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?