Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
redFluor® 710
Clone:
3.9, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
redFluor® 710
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3.9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAX(3687)
General description
Przeciwciało 3.9 reaguje z ludzkim CD11c, znanym również jako integryna alfa X. Ta glikoproteina o masie powierzchniowej 150 kDa należy do rodziny receptorów integrynowych, które pośredniczą w adhezji między komórkami (komórka-komórka) a składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, np. fibrynogenem (komórka-macierz). Ponadto integryny są aktywnymi receptorami sygnalizacyjnymi, które rekrutują leukocyty do miejsc zapalnych i promują aktywację komórek. Kompletne, funkcjonalne receptory integryn składają się z różnych kombinacji łańcuchów integryn, które ulegają różnej ekspresji. Integryna alfa X (CD11c) łączy się z integryną beta-2 (CD18) w receptor znany jako CR4, który może wiązać i indukować sygnalizację poprzez ICAM i VCAM-1 na komórkach śródbłonka, a także może ułatwiać usuwanie komórek obcych niosących iC3b. Przeciwciało 3.9 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji CD11c na komórkach dendrytycznych (DC), często równolegle z markerami CD11b, w celu identyfikacji stadiów rozwojowych i dojrzałych podgrup tego typu komórek. CD11c ulega znacznej ekspresji na makrofagach tkankowych, a także jest wykrywany na aktywowanych neutrofilach, granulocytach, niektórych typach aktywowanych limfocytów T i śródnabłonkowych limfocytach jelitowych (IEL). Przeciwciało wykazuje reakcję krzyżową z CD11c pawiana, szympansa, kynomolgusa i rezusa.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD11c (ludzkie), redFluor® 710, klon 3.9, nr kat. Nr kat. MABF1617 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD11c.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD11c in one million human peripheral blood monocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD11c in one million human peripheral blood monocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
redFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?