Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Clone:
L17F12, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
L17F12, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD5(921)
General description
Przeciwciało L17F12 jest specyficzne dla ludzkiego CD5, glikoproteiny transbłonowej o masie 67 kD, która ulega ekspresji na większości tymocytów, dojrzałych limfocytów T i podzbiorze limfocytów B. CD5 jest członkiem nadrodziny receptorów zmiataczy i jest obecny na około 70% normalnych limfocytów krwi obwodowej. CD5 jest zaangażowany w modulowanie sygnalizacji receptora antygenu zarówno w komórkach T, jak i B i działa poprzez wiązanie CD72, jego receptora wyrażanego na komórkach B.
Application
Anti-CD5 (human), PerCP, clone L17F12 Antibody to przeciwciało przeciwko CD5 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD5 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD5 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?