Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
K13/16, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), neutralization: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C3(718)
General description
Immunogen
Application
Analiza agonistów lub inhibitorów: Podanie C3a indukuje przejściowy napływ uwalniania Ca2+ w sposób zależny od dawki (barwienie fluo-3 na ludzkich PMN). Pod tym względem działa jako agonista receptora C3a (Elsner, J., et. al. (1994). Blood. 83(11):3324-31).
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia wykryła dopełniacz C3a/C3a (desArg) w zastosowaniach neutralizujących (Elsner, J., et. al. (1994). Blood. 83(11):3324-31).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła dopełniacz C3a/C3a (desArg) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Elsner, J., et. al. (1994). Blood. 83(11):3324-31).
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Complement C3a/C3a (desArg) in human kidney tissue sections.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone K13/16, from mouse | description clone H13, Chemicon®, from mouse | description - | description clone 1H8, from mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity guinea pig, rabbit, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, primate |
| Gene Information human ... C3(718) | Gene Information human ... C3(718) | Gene Information human ... C3(718) | Gene Information human ... C3(718) |
| clone K13/16, monoclonal | clone H13, monoclonal | clone 10C7, monoclonal | clone 1H8, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?