Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BU17, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BU17, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAL(3683)
General description
128,77 kDa obliczone.
Integryna alfa-L (UniProt: P20701; znana również jako CD11 antigen-like family member A, Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain, LFA-1A, Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain, CD11a) jest kodowana przez gen ITGAL (znany również jako CD11A) (Gene ID: 3683) u człowieka. Integryny są częścią rodziny heterodimerycznych glikoprotein transbłonowych, które rozpoznają różne ligandy i kontrolują liczne funkcje fizjologiczne w komórkach. CD11a jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które niekowalencyjnie wiąże się z integryną beta2, tworząc heterodimer i służąc jako receptor dla ICAM1, ICAM2, ICAM3 i ICAM4. Ulega ekspresji na limfocytach B i T, monocytach, makrofagach, neutrofilach, bazofilach i eozynofilach. Bierze również udział w wytwarzaniu wspólnych limfoidalnych komórek progenitorowych w szpiku kostnym. W spoczynkowych limfocytach T około 40% CD11a jest konstytutywnie fosforylowane, a fosforylacja powoduje zmiany konformacyjne potrzebne do wiązania ligandu i jest uważana za niezbędną do aktywacji przez niektóre czynniki fizjologiczne. CD11a jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-25), który jest następnie odcinany w postaci dojrzałej. Ma dużą domenę zewnątrzkomórkową (aa 26-1090), domenę transbłonową (aa 1091-1111) i domenę cytoplazmatyczną 1112-1170). Opisano trzy izoformy CD11a, które są wytwarzane przez alternatywny splicing.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Komórki limfoplazmocytarne makroglobulinemii Waldenstroma.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD11a w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Baker, M.P., et. al. (1998). Blood. 92(8):2830-43).
Anti-CD11a, klon BU17, nr kat. MABF2003, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa CD11a i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon BU17 wykrywa CD11a w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in one million human peripheral blood mononuclear cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11a in one million human peripheral blood mononuclear cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11a in one million human peripheral blood mononuclear cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?