Przejdź do
MABF2159
Przeciwciało anty-CD63 (LAMP3), klon ME491
clone ME491, from mouse
Synonim(y):
CD63 antigen, Granulophysin, Lysosomal-associated membrane protein 3, LAMP-3, Melanoma-associated antigen ME491, OMA81H, Ocular melanoma-associated antigen, Tetraspanin-30, Tspan-30
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
ME491, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
1
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ME491, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD63(967)
General description
Antygen CD63 (UniProt: P08962; znany również jako Granulophysin, Lysosomal-associated membrane protein 3, LAMP-3, Melanoma-associated antigen ME491, OMA81H, Ocular melanoma-associated antigen, Tetraspanin-30, Tspan-30, CD63) jest kodowany przez gen CD63 (znany również jako MLA1, TSPAN30) (Gene ID: 967) u człowieka. CD63 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z rodziny tetraspan, które znajduje się na endosomach, lizosomach i błonach plazmatycznych. CD63 wykryto w płytkach krwi, znamionach dysplastycznych, czerniakach pierwotnych w fazie wzrostu promieniowego, komórkach krwiotwórczych i makrofagach tkankowych. W komórkach czerniaka bierze udział w ich ruchliwości i adhezji. CD63 odgrywa również rolę w adhezji leukocytów do komórek śródbłonka. Odgrywa rolę w aktywacji sygnalizacji ITGB1 i integryny, prowadząc do aktywacji kinaz AKT, FAK/PTK2 i MAP oraz promując przeżycie komórek, reorganizację cytoszkieletu aktynowego, adhezję komórek, rozprzestrzenianie się i migrację. CD63 jest wysoce N-glikozylowanym białkiem z trzema miejscami glikozylacji asparaginy (aa 130, 150, 172), a jego glikozylacja za pośrednictwem ryboforyny II (RPN2) została powiązana z rakiem piersi. Nadekspresję CD63 zaobserwowano w raku przełyku, która jest ujemnie skorelowana ze stopniem zaawansowania guza i przerzutami do węzłów chłonnych. Brak ekspresji CD63 w płytkach krwi zaobserwowano u pacjenta z zespołem Hermansky'ego-Pudlaka (HPS), autosomalnym zaburzeniem recesywnym, które charakteryzuje się bielactwem oczno-skórnym, krwawieniem z powodu niedoboru puli płytek krwi i lizosomalnymi defektami spichrzania. Wykazano, że to przeciwciało (klon ME491) reaguje z ludzkimi tkankami czerniaka pierwotnego i do pewnego stopnia z tkankami czerniaka z przerzutami. (Ref.: Lai, X., et al. (2017). Oncol. Let. 13(6); 4245-4251; Tominaga, N., et al. (2014). Mol. Cancer 13; 134; Smith, M., et al. (1997). Melanoma Res. 7 (Suppl. 2), 163-170).
Zaobserwowano ~43 kDa; obliczono 25,64 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Czysty supernatant z lizatu komórek SK-Mel-23.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło CD63 (LAMP3) w skrawkach tkanek ludzkiej śledziony i ludzkiego szpiku kostnego.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CD63 (LAMP3) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Atkinson, B., et. al. (1984). Cancer Res. 44(6):2577-81).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD63 (LAMP3) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Li, J., et. al. (2003). J Immunol. 171(6):2922-9).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CD63 (LAMP3) w zastosowaniach Western Blotting (Smith, M., et. al. (1997). Melanoma Res. 7 Suppl 2:S163-70).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CD63 (LAMP3) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Li, J., et. al. (2003). J Immunol. 171(6):2922-9).
Anti-CD63 (LAMP3), klon ME491, nr kat. MABF2159, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa antygen CD63 i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon ME491 specyficznie wykrywa CD63 (LAMP-3) w ludzkich komórkach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human platelet lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CD63 (LAMP3) in human platelet lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA010088SAB5700799SAB4301607
description
clone ME491, from mouse
description
affinity isolated antibody, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous glycerol solution
description
-
description
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... CD63(967)
Gene Information
human ... CD63(967)
Gene Information
human ... CD63(967)
Gene Information
human ... CD63(967)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, mouse
clone
ME491, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)