Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1380,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
APC-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M1/70, monoclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat | description clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat | description clone M1/70, 0.5 mg/mL, from rat | description clone M1/70, 0.5 mg/mL, from rat |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human |
| conjugate APC-Cy7 | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate |
| clone M1/70, monoclonal | clone M1/70, monoclonal | clone M1/70, monoclonal | clone M1/70, monoclonal |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-CD11b (człowiek/mysz), APC-Cy7, klon M1/70
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?